H23007
trans-3-Hydroxycinnamic acid
99%
Sinônimo(s):
(E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
Ensaio
99%
pf
193-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
chave InChI
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?