Documentos Principais
8.22029
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxycinnamic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxycinnamic acid, Caffeic acid
About This Item
Fórmula linear:
(OH)2C6H3CHCHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
206-361-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
234-237 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)\C=C/C(=O)O)O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
chave InChI
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3