Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
pb
85 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(I)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C5H7IO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
chave InChI
AELYFQSZXFFNGP-ARJAWSKDSA-N
Descrição geral
Aplicação
- vinyl sulfides
- (Z)-1-iodohept-1-en-3-ol
- (E)-1-iodohept-1-en-3-ol
- (Z)-β-iodoacrolein
- 6-oxo-M1Guo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter