Documentos Principais
16503
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-2-butenoate
(cis+trans), ≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl 2-bromocrotonate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CBrCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
179.01
Beilstein:
1700999
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.486
p.e.
178-182 °C (lit.)
densidade
1.505 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Br)=CC
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H,1-2H3
chave InChI
DMKWWKUPZZAUQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2-bromo-2-butenoate(Methyl (Z)-2-bromocrotonate) yields (S)-2-bromobutanoic acid by baker′s yeast fermentation. It undergoes biotransformation catalyzed by old yellow enzyme to yield methyl (S)-2-bromobutanoate, a key intermediate for the synthesis of chiral drugs. It is a biannelating reagent which participates in double Michael-additions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Hagiwara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1976)
Enoate reductase-mediated preparation of methyl (S)-2-bromobutanoate, a useful key intermediate for the synthesis of chiral active pharmaceutical ingredients.
Brenna E, et al.
Organic Process Research & Development, 16(2), 262-268 (2011)