Key Documents
16505
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl 4-bromocrotonate
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH=CHCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
179.01
Beilstein:
1745755
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
contém
silver wool as stabilizer
Impurezas
~3% methyl cis-4-bromo-2-butenoate
índice de refração
n20/D 1.501
pb
70 °C/0.03 mmHg (lit.)
densidade
1.498 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
chave InChI
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Aplicação
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate (Methyl 4-bromocrotonate) was used in the synthesis of highly substituted benzoxepines or benzopyrans and L-α-amino [4,5-3H]adipic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
92 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
An Allylpalladium (IV) Intermediate in the Synthesis of Highly Substituted Benzoxepines and Benzopyrans via Reactions of Stable Pallada (II) cycles with Allyl Bromides.
Guo R, et al.
Organometallics, 26(15), 3784-3783 (2007)
J O'Sullivan et al.
The Biochemical journal, 184(2), 421-426 (1979-11-15)
1. delta-(L-alpha-Amino[4,5-3H]adipyl)-L-cysteinyl-D-[4,4-3H]valine has been synthesized from its constituent amino acids, the L-alpha-amino[4,5-3H]adipic acid being obtained by reduction with 3H2 of methyl 5-acetamido-5,5-diethoxycarbonylpent-2-enoate and subsequent decarboxylation and hydrolysis. 2. In a cell-free system prepared by lysis of protoplasts of Cephalosporium acremonium