T61204
Triethyl phosphite
98%
Sinônimo(s):
P(EtO)3, P(OEt)3
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: Reductions
Impurezas
≤1% triethyl phosphate and diethyl phosphite
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
156 °C (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T61204-100ML | 4061837358319 |
T61204-1L | |
T61204-4L | 4061837358326 |
T61204-5ML | 4061837358340 |
T61204-500ML | 4061837358333 |