Key Documents
E13830
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromocrotonate
75%, technical grade
Sinônimo(s):
Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
193.04
Beilstein:
1721388
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
75%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
pb
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
chave InChI
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)