PHR1791
Ferulic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
trans-Ferulic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001013
traceable to USP 1270311
família API
ferulic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
168-172 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
chave InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)