Documentos Principais
8.07334
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Phenylethylamine, Phenethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11N
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
200-574-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
425 °C
potência
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.0-5.5 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
2.40 cSt(23 °C)
p.e.
200-202 °C/1013 hPa
pf
<-60 °C
temperatura de transição
flash point 81 °C
solubilidade
63.25 g/L
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
chave InChI
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup