Documentos
8.21256
Sigma-Aldrich
DL-1-Phenylethylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-1-Phenylethylamine, DL-α-Methylbenzylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
210-545-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
355 °C
pb
184-186 °C/1013 hPa
pf
-65 °C
temperatura de transição
flash point 70 °C
solubilidade
42 g/L
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup