Documentos Principais
8.07031
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, D-α-Methylbenzylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
223-423-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
355 °C (DIN 51794)
pH
>7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
p.e.
187 °C/1013 hPa
pf
-10 °C
temperatura de transição
flash point 71 °C (DIN 51758)
solubilidade
40 g/L
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.952 - 0.955
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +38.0 - +41.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup