Key Documents
78166
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17N
Número CAS:
Peso molecular:
271.36
Beilstein:
3303002
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
powder
pf
58-62 °C (lit.)
grupo funcional
amine
imine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
chave InChI
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Outras notas
Indicator employed for the determination of the concentration of alkyllithium solutions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L. Duhamel et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 448, 1-1 (1993)