Documentos Principais
231304
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenebenzylamine
contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N=CHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
195.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
100 ppm MEHQ as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.6004 (lit.)
p.e.
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
chave InChI
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
Aplicação
Indicator for organolithium assay.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Benzylamine ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
185701
Benzylamine
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde