185493
N-Benzylaniline
≥99%
Sinônimo(s):
N-Phenylbenzylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
p.e.
306-307 °C (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
chave InChI
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?