235350
2-Benzylaniline
≥99%
Sinônimo(s):
2-Aminodiphenylmethane
Ensaio
≥99%
forma
solid
pb
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
pf
49-54 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
chave InChI
DWOBGCPUQNFAFB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?