Documentos Principais
713376
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (phenylmethylene)carbamate
≥98.0%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)benzylideneamine, N-Boc-benzaldimine, N-[Phenylmethlene]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-benzylidenecarbamate, Benzaldehyde N-(tert-butoxycarbonyl)imine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
205.25
Beilstein:
6324080
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Formulário
liquid
grupo funcional
amine
imine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
chave InChI
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)