Key Documents
690570
Sigma-Aldrich
Phenyl-(1-phenylethylidene)amine
≥98.0%
Sinônimo(s):
N-(α-Methylbenzylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13N
Número CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
forma
powder
pf
39-43 °C
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
chave InChI
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)