158224
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-butylaniline
98%
Sinônimo(s):
MBBA
Ensaio
98%
Formulário
liquid crystal
índice de refração
n20/D 1.5496 (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)19-14-16-8-12-18(20-2)13-9-16/h6-14H,3-5H2,1-2H3/b19-14+
chave InChI
FEIWNULTQYHCDN-XMHGGMMESA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?