Documentos Principais
330817
Sigma-Aldrich
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6C6H4C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
277.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid crystal
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C20H23N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h8-15H,2-7H2,1H3
chave InChI
ZGOWXOZNUNZPAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) belongs to the family of thermotropic liquid crystals from the CB family. Crystal transition temperature of 7CB is 15oC and it melts at 36oC. 1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)