Documentos Principais
366854
Sigma-Aldrich
1-(trans-4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5C6H10C6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
301.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
liquid crystal (nematic)
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
densidade
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C19H27NS/c1-2-3-4-5-6-16-7-9-17(10-8-16)18-11-13-19(14-12-18)20-15-21/h11-14,16-17H,2-10H2,1H3/t16-,17-
chave InChI
STLICVZWECVJDT-QAQDUYKDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
It is well known that polyacetylene is a one-dimensional conjugated macromolecule and a good representative for conducting polymers. Pristine polyacetylene is a typical semiconductor, but its electrical conductivity can be amplified by over 14 orders of magnitude through doping.