926809
1,4-Bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoyloxy]-2-methylbenzene
≥95%
About This Item
Produtos recomendados
descrição
mesophase behaviour: Cr86N116I
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCCCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2c(cc(cc2)OC(=O)c3ccc(cc3)OCCCCCCOC(=O)C=C)C
InChI
1S/C39H44O10/c1-4-36(40)46-26-12-8-6-10-24-44-32-18-14-30(15-19-32)38(42)48-34-22-23-35(29(3)28-34)49-39(43)31-16-20-33(21-17-31)45-25-11-7-9-13-27-47-37(41)5-2/h4-5,14-23,28H,1-2,6-13,24-27H2,3H3
chave InChI
FQCKIWWAEIOPSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)