926841
1,4-Bis[4-(3-acryloyloxypropyloxy) benzoyloxy]-2-methylbenzene
≥97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,4-phenylene bis(4-(3-(acryloyloxy)propoxy)benzoate)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
mesophase behaviour: Cr 64 N126I
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to off-white
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2c(cc(cc2)OC(=O)c3ccc(cc3)OCCCOC(=O)C=C)C
InChI
1S/C33H32O10/c1-4-30(34)40-20-6-18-38-26-12-8-24(9-13-26)32(36)42-28-16-17-29(23(3)22-28)43-33(37)25-10-14-27(15-11-25)39-19-7-21-41-31(35)5-2/h4-5,8-17,22H,1-2,6-7,18-21H2,3H3
chave InChI
ISSYGWIDLYOJEN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- soft robotics, such as microscopic walkers , and self-healable actuators ;
- 4d printing ;
- amplifier reflectors for organic-inorganic perovskite solar-cells or for secure authentication .
- optical sensors for medical applications .
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)