Documentos
8.04308
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
211-074-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
320 °C
potência
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
6.6-16 % (v/v)
pH
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
pb
253-260 °C
pf
37-42 °C
temperatura de transição
flash point 147 °C
solubilidade
5000 g/L
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
530 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10