407267
Phenethylamine
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinônimo(s):
2-Phenethylamine, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.18 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
purificado por
glass distillation
redistillation
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
p.e.
197-200 °C (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
chave InChI
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?