433810
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
99%
Sinônimo(s):
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine, [S-(R*,R*)]-(−)-Bis(α-methylbenzyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]/D −159°, c = 2 in ethanol
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.5525 (lit.)
p.e.
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
chave InChI
NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A key intermediate in the synthesis of phosphoramidite (Feringa) ligands.
- A reactant in the preparation of C(18)-C(24) unit of a novel macrolide compound lasonolide A.
- A starting material in the synthesis of tacrine−huperzine A hybrid.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?