913065
n-Octylammonium iodide
Greatcell Solar®
Sinônimo(s):
1-Octanamine, hydriodide (9CI), n-Octylammonium iodide, Greatcell Solar®, NOAI, Octylammonium iodide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Greatcell Solar®
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
I.NCCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.HI/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
chave InChI
HBZSVMFYMAOGRS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)