912638
n-Octylammonium bromide
Sinônimo(s):
1-Octanamine, Greatcell Solar®, Hydriodide (9CI) octylammonium iodide, NOAB
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Identity by (1H NMR)
Nível de qualidade
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[N+H3]CCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
chave InChI
GIDDQKKGAYONOU-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)