796832
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester
97%
Sinônimo(s):
mono-2-Ethylhexyl phthalate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Flash Point: >110°C
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid (Colorless)
índice de refração
n/D 1.5051
densidade
1.0864 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CCCC)=O
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18)
chave InChI
DJDSLBVSSOQSLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize dioctyl phthalate, a widely used plasticizer, via esterification reaction with 2-ethylhexanol.
- To prepare a fluorescent probe, 2-[[(3′,6′-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-5-yl)amino]carbonyl] 2-ethylhexyl benzoic acid ester, to detect toxic metabolite mono-2-ethylhexyl phthalate (MEHP).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?