42078
mono-[(2RS)-2-Ethyl-5-oxohexyl] phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-oxohexyl) ester, mono-(2-Ethyl-5-oxohexyl) phthalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.516-1.520
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC(CC)CCC(C)=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
HCWNFKHKKHNSSL-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)