SMB00941
Monoethyl Phthalate
≥95%
Sinônimo(s):
Monoethyl Phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester, Ethyl 2-carboxybenzoate
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
YWWHKOHZGJFMIE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)