38429
Laccase from Trametes versicolor
powder, light brown, ≥0.5 U/mg
Sinônimo(s):
Oxygen oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥0.5 U/mg
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
light brown
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
chave InChI
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to assess the use of four laccase-producing strains in waste water treatment
- in laccase assay
- in screening the lignols
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1