75958
mono-Butyl phthalate
97.0-103.0% (T)
Sinônimo(s):
MBP, Phthalic acid butyl ester, mono-n-Butyl phthalate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97.0-103.0% (T)
forma
crystals
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
YZBOVSFWWNVKRJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges