Key Documents
09171
Supelco
mono-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate, mixture of diastereomers
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester, Phthalic acid mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22O5
Número CAS:
Peso molecular:
294.34
Beilstein:
9208635
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC(CC)CCC(C)O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
RYPQSGURZSTFSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)