Documentos Principais
8.21943
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl phosphate
(mixture of esters) for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl phosphate, Phosphoric acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18O · xH3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
235-741-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O, as an emulsion)
p.e.
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)O.OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O.H3O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
FZQYZMODYSBPES-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Colour (visual): colourless to brown
Appearance (visual): clear
Assay (Mono- and Diester) (acidimetric): ≥ 95.0 %
Assay of monoester (acidimetric): 30.0 - 50.0 %
Assay of diester (acidimetric): 40.0 - 70.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C