Documentos Principais
8.03052
Sigma-Aldrich
Dimethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
81.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
208-046-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
160 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H2](C)C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
chave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1