900168
Lead(II) iodide
99.999% trace metals basis, perovskite grade
Sinônimo(s):
Lead diiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
descrição
Powder or beads
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
p.e.
954 °C (lit.)
pf
402 °C (lit.)
densidade
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)