901435
Methylammonium bromide
≥99%, anhydrous
Sinônimo(s):
Methanamine hydrobromide, methylamine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
CN.Br
InChI
1S/CH5N.BrH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
chave InChI
ISWNAMNOYHCTSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
- Extremely hygroscopic.
- Handle in glove box.
- Handle and store under nitrogen atmosphere.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.