Documentos Principais
275905
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
98%
Sinônimo(s):
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
334.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
composição
Degree of hydration, ≤1
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a source of platinum:
  • To deposit layer of Pt electrode on Nafion membranes.
  • To be used as a coupling catalyst in the electron beam technology for the decomposition of volatile organic compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Fabrication and characterization of an ionic polymer-metal composite bending sensor.
Song DS, et al.
Macromolecular Research, 25(12), 1205-1211 (2017)
Novel hybrid technology for VOC control using an electron beam and catalyst.
Jeon EC, et al.
Research on Chemical Intermediates, 34(8-9), 863-870 (2008)
Electro-mechanical actuator with muscle memory.
Khaldi A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(38), 8029-8034 (2014)