Documentos Principais
205826
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
98%
Sinônimo(s):
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
263.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
120 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Tetraamminepalladium (II) chloride monohydrate is a coordination complex that is used as a catalyst and as a precursor to synthesize other palladium compounds.
Aplicação
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate can be used as a precursor in the synthesis of Pd (II) complex that is immobilized on hydrophilic graphite oxide for its use as a catalyst in the Heck coupling reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)