Documentos Principais
334502
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloropalladate(IV)
99%
Sinônimo(s):
Potassium palladium(IV) chloride
About This Item
Fórmula linear:
K2PdCl6
Número CAS:
Peso molecular:
397.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
powder
densidade
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Haitham Tartor et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-14)
Protocols used to collect fish skin mucus may inadvertently compromise the sampled fish or the resulting sample. Here, we used three methods (wiping, scraping, and absorption) to collect skin mucus from Atlantic salmon and compared their invasiveness on fish skin