Documentos Principais
244953
Sigma-Aldrich
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate
Sinônimo(s):
Zeise’s salt
About This Item
Fórmula linear:
K[(H2C=CH2)PtCl3] · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
368.59 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
composição
Degree of hydration, ≤1
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
220 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].C=C.Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H4.3ClH.K.H2O.Pt/c1-2;;;;;;/h1-2H2;3*1H;;1H2;/q;;;;+1;;+2/p-3
chave InChI
DCEGWIMEFFONKJ-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate is a transition-metal alkene complex commonly known as Zeise′s salt. It was first reported in the year 1930 and considered as a prototype for the classic Dewar-Chatt-Duncanson model.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)