Key Documents
244945
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Sinônimo(s):
Pt(PPh3)2Cl2, cis-Bis(triphenylphosphine)platinum(II) dichloride
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2PtCl2
Número CAS:
Peso molecular:
790.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
≥300 °C (lit.)
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)