Documentos Principais
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)
96%
Sinônimo(s):
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8Cl2N2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
422.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)