331406
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
98%
Sinônimo(s):
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
About This Item
Fórmula linear:
[(C2H5)3P]2PtCl2
Número CAS:
Peso molecular:
502.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
193-194 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
331406-1G | 4061826662373 |
331406-250MG |