Documentos Principais
365947
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloropalladium(II)
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyridinepalladium dichloride, 2,2′-Bipyridylpalladium dichloride, Bis(2,2′-Bipyridine)palladium dichloride, Dichloro(2,2′-bipyridine)palladium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8Cl2N2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
333.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pd/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
MUNARLQNCCGPQU-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)