S0764
Sodium thiophosphate tribasic hydrate
≥90%
Sinônimo(s):
Sodium phosphorothioate hydrate, Trisodium thiophosphate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na].OP(O)(S)=O
InChI
1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
chave InChI
VYYYFZBRAKXIPU-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?