516560
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, lyophilized, protein endotoxin, Calbiochem
Sinônimo(s):
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis
About This Item
Produtos recomendados
product name
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, This Pertussis toxin, CAS 70323-44-3, catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt.
Nível de qualidade
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
adenylate cyclase ≤35 pmol/min-μg (in the presence of calmodulin)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Fryer, M.W. 1992. Neurosci. Lett.146, 84.
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L., 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3