Documentos Principais
P2980
Sigma-Aldrich
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution, protein endotoxin
Sinônimo(s):
Fator sensibilizante à histamina, IAP, PTX, Pertussígeno, Proteína de ativação de ilhotas
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Toxina pertussis, buffered aqueous glycerol solution
descrição
aseptically packaged
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
chave InChI
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
Descrição geral
Pertussis (Pertussis) toxin (PTX) is a protein isolated from the bacterium Bordatella (Bordatella) coccobaccillus. The toxin is excreted in a non-active state. When the B oligomer of the bacterium, Bordatella coccobacillus, comes in contact with the cell membrane, an S1 subunit of its A protomer is activated. This activation may be mediated by glutathione and/or ATP.
Aplicação
A toxina é liberada por B. pertussis em uma forma inativa. Quando o oligômero B da toxina pertussis se liga à membrana celular, a subunidade S1 do seu protômero A se ativa, talvez por meio da ação da glutationa e do ATP. Um protocolo de ativação in vitro da toxina pertussis é fornecido por Kaslow, et al.
Forma de toxina inativa liberada por B. pertussis.
Pertussis toxin from Bordetella pertussis has been used: to enhance cardiac myosin immunization of rats to induce myocarditis; to break down the blood–brain barrier in the Cuprizone and cuprizone/MOG-EAE model; as an inhibitor of Gαi signaling
Ações bioquímicas/fisiológicas
A toxina pertussis catalisa a ribosilação de ADP das subunidades α das proteínas heterotriméricas Gi, Go e Gt que regulam o nucleotídeo guanina.
A toxina pertussis catalisa a ribosilação de ADP das subunidades α das proteínas heterotriméricas Gi, Go e Gt que regulam o nucleotídeo guanina. Isso impede que os heterotrímeros de proteína G interajam com os receptores, bloqueando assim seu acoplamento e ativação. Dado que as subunidades Gα permanecem no estado inativado e ligadas a GDP, elas são incapazes de inativar a adenilil ciclase ou abrir os canais de K+.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
forma física
Aseptically filled solution in 50% glycerol, containing 50 mM TRIS, 10 mM glycine, 0.5 M NaCl, pH 7.5
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Antonietta Franco et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 121, 60-68 (2018-07-04)
G-protein receptor kinases (GRKs) regulate adult hearts by modulating inotropic, chronotropic and hypertrophic signaling of 7-transmembrane spanning neurohormone receptors. GRK-mediated desensitization and downregulation of β-adrenergic receptors has been implicated in adult heart failure; GRKs are therefore a promising therapeutic target.
Su Jin Hwang et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 90(1), 9-19 (2009-10-14)
FTY720, a sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor modulator, suppresses immune responses by inhibiting T-cell migration into target tissues; however, it does not alter T-cell functions. In this study, we investigated the biological effects of FTY720 on NKT cells. Unlike T cells
Jianghong Zhong et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 113-113 (2020-04-12)
Increasing evidence has suggested that a single nucleotide polymorphism in the Ncf1 gene is associated with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). However, the mechanisms of NCF1-induced immunoregulatory effects remain poorly understood. In this study, we focus on NCF1 deficiency-mediated effects on
Jason M Conley et al.
The Journal of biological chemistry, 297(1), 100881-100881 (2021-06-19)
GPR17 is a G-protein-coupled receptor (GPCR) implicated in the regulation of glucose metabolism and energy homeostasis. Such evidence is primarily drawn from mouse knockout studies and suggests GPR17 as a potential novel therapeutic target for the treatment of metabolic diseases.
Jonathan Hoggatt et al.
Cell, 172(1-2), 191-204 (2017-12-12)
Hematopoietic stem cell transplantation is a potential curative therapy for malignant and nonmalignant diseases. Improving the efficiency of stem cell collection and the quality of the cells acquired can broaden the donor pool and improve patient outcomes. We developed a
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.