516561
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, liquid, protein endotoxin, Calbiochem
Sinônimo(s):
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution, Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution, CAS 70323-44-3, is a protein endotoxin that catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - XW5883750
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
chave InChI
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Guanine nucleotide-binding regulatory proteins
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L. 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479
Kaslow, H.R., et al. 1987. Biochemistry26, 123.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2