Documentos Principais
P7208
Sigma-Aldrich
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, lyophilized powder, protein endotoxin
Sinônimo(s):
Fator sensibilizante à histamina, IAP, PTX, Pertussígeno, Proteína de ativação de ilhotas
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Toxina pertussis, lyophilized powder
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
Descrição geral
A toxina pertussis (TP) é uma toxina complexa de múltiplas subunidades que possui uma subunidade ativa (A) e cinco subunidades de ligação (B5). A TP entra nas células mamíferas por endocitose, ligando-se às moléculas glicosiladas na superfície dessas células.
Aplicação
A toxina pertussis de Bordetella pertussis tem sido utilizada: como um bloqueador da subunidade Gαi do receptor de quimiocinas (CXCR4) para medir o Ca2+ intracelular em linhas de células de câncer de mama, para caracterizar a sinalização Gi envolvida na exposição induzida por ADP do fator tecidual (TF) e P-selectina, para induzir vasculite autoimune em um modelo de rato.
A toxina é liberada por B. pertussis em uma forma inativa. Quando o oligômero B da toxina pertussis se liga à membrana celular, a subunidade S1 do seu protômero A se ativa, talvez por meio da ação da glutationa e do ATP. Um protocolo de ativação in vitro da toxina pertussis é fornecido por Kaslow, et al.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A toxina pertussis catalisa a ribosilação de ADP das subunidades α das proteínas heterotriméricas Gi, Go e Gt que regulam o nucleotídeo guanina. Isso impede que os heterotrímeros de proteína G interajam com os receptores, bloqueando assim seu acoplamento e ativação. Dado que as subunidades Gα permanecem no estado inativado e ligadas a GDP, elas são incapazes de inativar a adenilil ciclase ou abrir os canais de K+.
Características e benefícios
Este composto é apresentado na página de Proteínas G (heterotriméricas) do Manual de classificação do receptor e transdução de sinal. Para ver outras páginas do manual clique aqui.
Este composto é um produto em destaque para pesquisa com nucleotídeos cíclicos. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para nucleotídeos cíclicos. Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
forma física
Pó liofilizado contendo cloreto de sódio e sais tamponantes de fosfato de sódio
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Takashi Hosokawa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(6), 2008-2019 (2017-08-05)
Mechanistic target of rapamycin complex (mTORC)1 integrates intracellular sufficiency of nutrients and regulates various cellular functions. Previous studies using mice with conditional knockout of mTORC1 component proteins (i.e., mTOR, Raptor, and Rheb) gave conflicting results on the roles of mTORC1
Wendy Atkinson et al.
PloS one, 7(3), e33671-e33671 (2012-03-30)
An alternative hypothesis has been proposed implicating chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) as a potential cause of multiple sclerosis (MS). We aimed to evaluate the validity of this hypothesis in a controlled animal model. Animal experiments were approved by the
Orr Ofek et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(2), 308-316 (2010-08-31)
CB2 is a Gi protein-coupled receptor activated by endo- and phytocannabinoids, thus inhibiting stimulated adenylyl cyclase activity. CB2 is expressed in bone cells and Cb2 null mice show a marked age-related bone loss. CB2-specific agonists both attenuate and rescue ovariectomy-induced
Jian Li et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(10), 4193-4200 (2017-08-25)
To accurately evaluate the autoimmune inflammation, we aim to develop three quantitative measurements to monitor the inflammatory changes in the retina: retinal-choroidal thickness, major retinal vessel diameter, and electroretinography amplitudes. During a 21-day experimental period, eyes were examined by confocal
Mary J Mattapallil et al.
Journal of autoimmunity, 102, 65-76 (2019-05-14)
IL-22 has opposing effects in different tissues, from pro-inflammatory (skin, joints) to protective (liver, intestine) but little is known about its effects on neuroinflammation. We examined the effect of IL-22 on retinal tissue by using the model of experimental autoimmune
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.